Learn More
(R)-(-)-Rolipram, MedChemExpress
Descripción
(R)-(-)-Rolipram is the R-enantiomer of Rolipram. Rolipram is a selective inhibitor of phosphodiesterases PDE4 with IC50 of 3 nM, 130 nM and 240 nM for PDE4A, PDE4B, and PDE4D, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-Rolipram |
| CAS | 85416-75-7 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H21NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (R)-Rolipram (-)-Rolipram |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (363.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NC[C@@H](C2=CC=C(OC)C(OC3CCCC3)=C2)C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 275.34 |
| Mostrar más |