Learn More
Sal sódica de (R)-rabeprazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Rabeprazole Sodium Salt |
| CAS | 171440-18-9 |
| Fórmula molecular | C18H20N3NaO3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-[(R)-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole Sodium Salt, R-(+)-Rabeprazole Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1/t25-;/m1./s1 |
| SMILES | O=[S@](CC1=NC=CC(OCCCOC)=C1C)C2=NC3=CC=CC=C3N2[Na] |
| Nombre IUPAC | sodio;2-[(R)-[4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridin-2-il]metilsulfinil]benzimidazol-1-uro |
| Peso molecular (g/mol) | 381.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.1123 |