Learn More
Tocris Bioscience™ (R,R)-THC
Descripción
Non-steroidal, selective estrogen receptor ligand; agonist at ERα receptor (Ki = 9.0 nM) and antagonist at ERβ receptor (Ki = 3.6 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R, R)-THC |
| CAS | 138090-06-9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C22H24O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.42 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 320.432 |