Learn More
(R,R)-Succinato de solifenacina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,R)-Solifenacin Succinate |
| CAS | 862207-70-3 |
| Fórmula molecular | C27H32N2O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (1R)-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl 3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)- isoquinolinecarboxylate Butanedioic Acid, (1R,3'R)-Solifenacin Succinate, Rasageline Allyl Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21-,22+;/m0./s1 |
| SMILES | C1CN2CCC1[C@H](C2)OC(=O)N3CCC4=CC=CC=C4C3C5=CC=CC=C5.C(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-fenil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato de [(3R)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ilo]; ácido butanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 480.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 480.226 |