Learn More
(R,R)-Sertralina, TRC
Código de producto. 30428360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428360 2.5 mg
30411690 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30428360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2799602.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79617-98-4
Fórmula molecular C17 H17 Cl2 N
Peso molecular (g/mol) 306.2296
Sinónimo (1R,4R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine, (1R-cis)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-Naphthalenamine, (1R,4R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine, CP 51973
Nombre IUPAC (1S,4S)-4-(3,4-diclorofenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina
SMILES CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-Sertraline
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17Cl2N/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3/t12-,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.0738