Learn More
(R,R)-Cloruro de Sertralina, TRC
Código de producto. 30012738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012738 100 mg 100 miligramos
17974385 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS279965100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79645-15-1
Fórmula molecular C17 H17 Cl2 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 342.69
Sinónimo (1R,4R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride (1:1), (1R-cis)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (1R,4R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-amine Hydrochloride, Sertraline EP Impurity G HCl
Nombre IUPAC (1R,4R)-4-(3,4-diclorofenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN[C@@H]1CC[C@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-Sertraline Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.0505
Porcentaje de pureza >95%