Learn More
[R-(R* ,S*)]-3-[3-(3-aminofenil)-1-oxopentil]-4-fenil-2-oxazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-3-[3-(3-aminophenyl)pentanoyl]-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| CAS | 174590-39-7 |
| Fórmula molecular | C20 H22 N2 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22N2O3/c1-2-14(16-9-6-10-17(21)11-16)12-19(23)22-18(13-25-20(22)24)15-7-4-3-5-8-15/h3-11,14,18H,2,12-13,21H2,1H3/t14?,18-/m1/s1 |
| SMILES | CCC(CC(=O)N1[C@H](COC1=O)c2ccccc2)c3cccc(N)c3 |
| Nombre IUPAC | (4S)-3-[3-(3-aminofenil)pentanoil]-4-fenil-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 338.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.163 |