Learn More
Epóxido de (R,R,R)-carvona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (R,R,R)-Carvone Epoxide |
| CAS | 36616-60-1 |
| Fórmula molecular | C10H14O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (1R,4R,6R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, (+)-2,3-Epoxy-5-isopropenyl-2-methylcyclohexanone, (1R,4R,6R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1,6-epoxycyclohexan-2-one, (R,R,R)-Carvone Epoxide, Carvone 1,2-Oxide, NSC 316066 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O2/c1-6(2)7-4-8(11)10(3)9(5-7)12-10/h7,9H,1,4-5H2,2-3H3/t7-,9+,10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@@H]1C[C@H]2O[C@@]2(C)C(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | (1R,3R,6R)-6-metil-3-prop-1-en-2-il-7-oxabiciclo[4.1.0]heptan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 166.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0994 |