Learn More
Sal de clorhidrato de éster bencílico del ácido (R,R,R)-2-azabiciclo[3.3.0]octano-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,R,R)-2-Azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylic Acid Benzyl Ester Hydrochloride Salt |
| CAS | 138877-09-5 |
| Fórmula molecular | C15H19NO2 . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [2R-(2alpha,3abeta,6abeta)]-Octahydro-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19NO2.ClH/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14;/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2;1H/t12-,13-,14-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.O=C(OCc1ccccc1)[C@H]2C[C@H]3CCC[C@H]3N2 |
| Nombre IUPAC | (2R,3aR,6aR)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahidrociclopenta[b]pirrol-2-carboxilato de bencilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 281.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.1183 |