Learn More
[R-(R,R* *)]-(1,2-Dihidroxipropil)Ácido fosfónico, TRC
Código de producto. 30135733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135733 100 mg 100 miligramos
30010499 50 mg 50 miligramos
30008608 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD454455100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132125-60-1
Fórmula molecular C3 H9 O5 P
Peso molecular (g/mol) 156.07
Sinónimo Phosphonic acid, (1,2-dihydroxypropyl)-, [R-(R*,R*)]- (9CI)
Nombre IUPAC [(1R,2R)-1,2-dihidroxipropil]ácido fosfónico
SMILES C[C@@H](O)[C@H](O)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [R-(R*,R*)]-(1,2-Dihydroxypropyl)phosphonic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9O5P/c1-2(4)3(5)9(6,7)8/h2-5H,1H3,(H2,6,7,8)/t2-,3-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0188