Learn More
(R,R)-Cloruro de Palonosetrón, TRC
Código de producto. 30134038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134038 10 mg 10 miligramos
17949354 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP16580510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135729-75-8
Fórmula molecular C19 H24 N2 O . HCl
Peso molecular (g/mol) 332.87
Sinónimo 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, hydrochloride (1:1), (3aR)-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, monohydrochloride, [R-(R*,R*)]- (9CI), (3aR)-2-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one hydrochloride (1:1), RS 25259-198
Nombre IUPAC (3aR)-2-[(3R)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-il]-3a,4,5,6-tetrahidro-3H-benzo[de]isoquinolina-1-una; Cloruro
SMILES Cl.O=C1N(C[C@@H]2CCCc3cccc1c23)[C@H]4CN5CCC4CC5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-Palonosetron Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1655