Learn More
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-diterc-butilsalicilideno)-1,2-ciclohexanodiaminocobalto(II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-ditert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) |
| CAS | 176763-62-5 |
| Fórmula molecular | C36H52CoN2O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (R,R)-Jacobsen HKR Catalyst, (R,R)-Co(salen) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H54N2O2.Co/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;/q;+2/p-2/t29-,30-;/m1./s1 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc2C=[N]3[C@@H]4CCCC[C@H]4[N]5=Cc6cc(cc(c6[O-][Co+2]35[O-]c2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 603.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 603.3361 |