Learn More
cloruro de (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-terc-butilsalicilideno)-1,2-ciclohexanodiaminomanganeso(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10017352 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10017352 1 g 1 g
10279273 5 g 5 g
10195980 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10017352 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295810010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138124-32-0 | C36H52ClMnN2O2 | 635.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138124-32-0
Número MDL MFCD02101664
Clave InChI YRVXCOIDMFNGIJ-SEILFYAJSA-M
Sinónimo 1r,2r---1,2-cyclohexanediamino-n,n'-bis 3,5-di-t-butylsalicylidene manganese iii chloride r,r-jacobsen cat.
PubChem CID 131675872
Nombre IUPAC 2,4-diterc-butil-6-[[[(1R,2R)-2-[(3,5-diterc-butil-6-oxociclohexa-2,4-dien-1-ilideno)metilamino]ciclohexil]amino]metilideno]ciclohexa-2,4-dien-1-ona; manganeso; cloruro
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CNC2CCCCC2NC=C3C=C(C=C(C3=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C.[Cl-].[Mn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 330°C to 332°C
Color Marrón a Amarillo
Análisis elemental 96.0 % min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C36H52ClMnN2O2
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 5300
Peso molecular (g/mol) 635.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.21
Forma física Líquido; puede desarrollar turbidez o precipitado