Learn More
(R,R)-(-)-N,N'-bis(3,5-di-terc-butilsalicilideno)-1,2-ciclohexanodiaminocobalto(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676374 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10676374 5 g Frasco de vidrio 5 g
10576071 1 g Frasco de vidrio 1 g
10127813 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10676374 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 329950050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 176763-62-5 | C36H52CoN2O2 | 603.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176763-62-5
Fórmula molecular C36H52CoN2O2
Peso molecular (g/mol) 603.76
Número MDL MFCD01631277
Clave InChI XJWCTQVLJVAWMC-FAZMKCLSSA-N
Sinónimo r,r-n,n'-bis 3,5-di-tert-butylsalicylidene-1,2-cyclohexanediaminocobalt ii
PubChem CID 126963446
Nombre IUPAC ;2,4-diterc-butilo-6-[[(1R,2S)-2-[(3,5-diterc-butilo-6-oxociclohexa-2,4-dien-1-ilideno)metilamino]ciclohexil]amino]metilideno]ciclohexa-2,4-dien-1-ona
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CNC2CCCCC2NC=C3C=C(C=C(C3=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C.[Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >350°C
Color Marrón a naranja
Análisis elemental 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.76
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexnediaminocobalt(II)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.