Learn More
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-terc-butilsaliciliden)-1,2-ciclohexanodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine |
| CAS | 135616-40-9 |
| Fórmula molecular | C36H54N2O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (1R,2R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine, (R,R)-2,2'-[(1,2-Cyclohexanediyl)bis(nitrilomethylidyne)]bis[4,6-di(tert-butyl)phenol], (R,R)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine, 2,2'-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[(E)-nitrilomethylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H54N2O2/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3/b37-21+,38-22+/t29-,30-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(\C=N\[C@@H]2CCCC[C@H]2\N=C\c3cc(cc(c3O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,4-diterc-butil-6-[(E)-[(1R,2R)-2-[(E)-(3,5-diterc-butil-2-hidroxifenil)metilideneamino]ciclohexil]iminometil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 546.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 546.4185 |