Learn More
(R,R)-N-(1-Feniletilo) Amida de Ibuprofeno, TRC
Código de producto. 30424577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30424577 5 mg
1 options
Código de producto. 30424577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3208855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121734-80-3
Fórmula molecular C21H27NO
Peso molecular (g/mol) 309.45
Sinónimo (alphaR)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzeneacetamide, [R-(R*,R*)]-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-N-(1-phenylethyl)benzeneacetamide
Nombre IUPAC (2R)-2-[4-(2-metilpropil)fenil]-N-[(1R)-1-feniletil]propanamida
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)N[C@@H](C)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23)/t16-,17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.2093