Learn More
Clorhidrato de Labetalol (R,R), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (R,R)-Labetalol hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O3.ClH/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)21-12-18(23)15-9-10-17(22)16(11-15)19(20)24;/h2-6,9-11,13,18,21-23H,7-8,12H2,1H3,(H2,20,24);1H/t13-,18+;/m1./s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.1554 |