Learn More
(R,R)-isofitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,R)-Isophytol |
| CAS | 395645-30-4 |
| Fórmula molecular | C20H40O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Amboisophytol, (2RS,7R,11R)-Isophytol, (7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3/t18-,19-,20?/m1/s1 |
| SMILES | C(CC(C=C)(C)O)C[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C |
| Nombre IUPAC | (7R,11R)-3,7,11,15-Tetrametilhexadec-1-en-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 296.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.31 |