Learn More
(R,R)-Bupropión hidroxi, TRC
Código de producto. 30390245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30390245 5 mg -
30397621 10 mg 10 miligramos
30405849 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30390245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8306655MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192374-15-5
Fórmula molecular C13 H18 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 255.74
Sinónimo (2R,3R)-2-(3-Chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-2-morpholinol, (2R-cis)-2-(3-Chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-2-morpholinol, (-)-(2R,3R)-2-(3-Chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-2-morpholinol
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-(3-clorofenilo)-3,5,5-trimetilmorfolina 2-ol
SMILES C[C@H]1NC(C)(C)CO[C@]1(O)c2cccc(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-hydroxy Bupropion
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3/t9-,13+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1026