Learn More
(R,R)-DIPAMP, 90%
Código de producto. 15473817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473817 250 mg 250 miligramos
11452020 100 mg 100 miligramos
11472020 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15473817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28374.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55739-58-7 | C28H28O2P2 | 458,48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55739-58-7
Fórmula molecular C28H28O2P2
Peso molecular (g/mol) 458.48
Número MDL MFCD05863546
Clave InChI QKZWXPLBVCKXNQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r,r-dipamp, 1,2-bis r-2-methoxyphenyl phenyl phosphino ethane, unii-blj831owlw, --dipamp, r,r-ethylenebis 2-methoxyphenyl phenylphosphine, r,r-1,2-bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane, blj831owlw, s,s-dipamp, 1r,2r---bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane
PubChem CID 10884975
SMILES COC1=C(C=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=C(OC)C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-DIPAMP
Punto de fusión 101°C to 105°C
Cantidad 250 mg
Rotación óptica −83° (c=1 in Chloroform)
Nombre IUPAC (R)-(2-metoxifenil)-[2-[(2-metoxifenil)-fenilfosfanil]etil]-fenilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.47
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación