Learn More
(R,R)-DIPAMP, 90%
Código de producto. 11452020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452020 100 mg 100 miligramos
15473817 250 mg 250 miligramos
11472020 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452020 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28374.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55739-58-7 | C28H28O2P2 | 458,48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55739-58-7
Fórmula molecular C28H28O2P2
Peso molecular (g/mol) 458.48
Número MDL MFCD05863546
Clave InChI QKZWXPLBVCKXNQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r,r-dipamp, 1,2-bis r-2-methoxyphenyl phenyl phosphino ethane, unii-blj831owlw, --dipamp, r,r-ethylenebis 2-methoxyphenyl phenylphosphine, r,r-1,2-bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane, blj831owlw, s,s-dipamp, 1r,2r---bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane
PubChem CID 10884975
SMILES COC1=C(C=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=C(OC)C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-DIPAMP
Punto de fusión 101°C to 105°C
Cantidad 100 mg
Rotación óptica −83° (c=1 in Chloroform)
Nombre IUPAC (R)-(2-metoxifenil)-[2-[(2-metoxifenil)-fenilfosfanil]etil]-fenilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.47
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación