Learn More
(R,R)-Hidro Bupropión Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30138478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138478 50 mg 50 miligramos
30003990 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138478 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44827550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 357637-18-4
Fórmula molecular C13 H20 Cl N O . HCl
Peso molecular (g/mol) 278.22
Sinónimo (alphaR)-3-Chloro-alpha-[(1R)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]-benzenemethanol Hydrochloride
Nombre IUPAC (1R,2R)-2-(tert-butilamino)-1-(3-clorofenil)propano-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.C[C@@H](NC(C)(C)C)[C@H](O)c1cccc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-Dihydro Bupropion Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,12,15-16H,1-4H3;1H/t9-,12+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1