Learn More
(R,R)-BD-AcAc 2, MedChemExpress
Descripción
(R,R)-BD-AcAc 2 can elevate plasma levels of β-hydroxybutyrate and acetoacetate, blood glucose, blood Na+ levels and blood creatinine levels after oral administration in mice. (R,R)-BD-AcAc 2 can partly prevent muscle weakness in septic mice. (R,R)-BD-AcAc 2 has potential to improve exercise performance and endurance in animal body. (R,R)-BD-AcAc 2 can also be used to research Parkinson’s disease or diabetes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,R)-BD-AcAc 2 |
| Forma física | Viscous Liquid |
| CAS | 1208313-97-6 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H16O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Sinónimo | (R,R)-Ketone Ester |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (567.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (567.50 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |