Learn More
(R,R)-(-)-2-Amino-1-fenilpropildifenilfosfina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495906 1 g 1 g
15405916 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60639.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 799297-44-2 | C21H22NP | 319.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 799297-44-2
Fórmula molecular C21H22NP
Peso molecular (g/mol) 319.39
Número MDL MFCD17018768
Clave InChI JWZAIGGNEGTDMG-AURADERDNA-N
Sinónimo 1r,2r-1-diphenylphosphino-1-phenylpropan-2-amine, 1r,2r-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphane, 1r,2r-1-diphenylphosphanyl-1-phenylpropan-2-amine, 1r,2r-1-diphenylphosphino-1-phenyl-2-propanamine, r,r---2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
PubChem CID 11982345
Nombre IUPAC [(1R,2R)-2-amino-1-phenylpropyl]diphenylphosphane
SMILES C[C@@H](N)[C@H](P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
Punto de fusión 105°C to 109°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica −140° (c=0.5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.38
Porcentaje de pureza ≥97%