Learn More
[((R,R)-2-Amino-1,2-difeniletil)[(4-tolyl)sulfonil]amido](cloro)(η6-p-cimeno)rutenio, TRC
Código de producto. 30240775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240775 100 mg 100 miligramos
30240580 250 mg 250 miligramos
30240744 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA618635100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192139-92-7
Fórmula molecular C31H35ClN2O2RuS
Peso molecular (g/mol) 636.21
Sinónimo [R-(R*,R*)]-[N-[2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]ruthenium, [N-[(1R,2R)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]ruthenium
SMILES CC(C)c1ccc(C)cc1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@@H]([C@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [((R,R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)[(4-tolyl)sulfonyl]amido](chloro)(eta6-p-cymene)ruthenium
Nombres de analitos o componentes [((R,R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)[(4-tolyl)sulfonyl]amido](chloro)(eta6-p-cymene)ruthenium
Condiciones de envío Room Temperature
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical