Learn More
(R,R)-(-)-2,5-Bis(metoximetil)pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466470 500 mg 500 miligramos
11456470 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466470 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27577.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90290-05-4 | C8H17NO2 | 159.229 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90290-05-4
Fórmula molecular C8H17NO2
Peso molecular (g/mol) 159.229
Número MDL MFCD00210015
Clave InChI HDXYTIYVVNJFLU-HTQZYQBOSA-N
Sinónimo 2r,5r-2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, r,r---2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, pyrrolidine, 2,5-bis methoxymethyl-, 2r,5r, 2r,5r-5-methoxymethyl pyrrolidin-2-yl methoxymethane, r,r---2,5-bis methoxymethyl-pyrrolidine, r,r-2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, 2beta,5alpha-bis methoxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 2724974
Nombre IUPAC (2R,5R)-2,5-bis(metoximetil)pirrolidina
SMILES COCC1CCC(N1)COC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-(-)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
Punto de ebullición 106°C to 108°C (18 mmHg)
Índice de refracción 1.449
Cantidad 500 mg
Rotación óptica −8° (c=3 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza 97%