Learn More
(R,R)-(+)-1,2-difenil-1,2-etanodiol, 98+ %, ACROS Organics™
Código de producto. 10791331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio; 500 mg
Código de producto.
10791331 Frasco de vidrio; 500 mg
1 options
Código de producto. 10791331 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 279525000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
CAS 52340-78-0
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H14O2
Fórmula lineal C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5
Número MDL MFCD00064254
Cantidad 500mg
Beilstein 06, 970
Índice Merck 14, 4777
Condición de rotación específica +93° (20°C c=2.5,EtOH)
Rotación específica + 93.00
Sinónimo r,r-+-hydrobenzoin, 1r,2r-1,2-diphenylethane-1,2-diol, r,r-hydrobenzoin, +-hydrobenzoin, unii-wv0i33nond, +-1r,2r-1,2-diphenylethane-1,2-diol, wv0i33nond, isohydrobenzoin, 1,2-ethanediol, 1,2-diphenyl-, 1r,2r-rel, +-dihydrobenzoin
Clave InChI IHPDTPWNFBQHEB-ZIAGYGMSSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)O
Nombre IUPAC (1R,2R)-1,2-difeniletano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 214.26
PubChem CID 853019
ChEBI CHEBI:50014
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.26
Porcentaje de pureza 98+%