Learn More
Tetrahidrocloruro de (R,R)-1,2-di(3-piridil)-1,2-etanodiamina, 95 %, 99 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 15427535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427535 250 mg 250 miligramos
11405760 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427535 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25969.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1301706-42-2
Fórmula molecular C12H18Cl4N4
Peso molecular (g/mol) 360.104
Número MDL MFCD09265312
Clave InChI GAHCWAYKHBFBHN-WVNQDYSFSA-N
Sinónimo r,r-1,2-di 3-pyridyl-1,2-ethanediamine tetrahydrochloride, r,r-1,2-bis 3-pyridyl-1,2-ethanediamine tetrahydrochloride, 1r,2r-1,2-bis pyridin-3-yl ethane-1,2-diamine tetrahydrochloride, r,r-1,2-di 3-pyridyl-1,2-ethanediamine tetrahydrochloride, ee
PubChem CID 45925680
Nombre IUPAC (1R,2R)-1,2-dipiridin-3-iletano-1,2-diamina; tetrahidrocloruro
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(C(C2=CN=CC=C2)N)N.Cl.Cl.Cl.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material (R,R)-1,2-Di(3-pyridyl)-1,2-ethanediamine tetrahydrochloride
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.11
Porcentaje de pureza 95%