Learn More
Diclorhidrato de (R,R)-1,2-di(2-piridil)-1,2-etanodiamina, 95 %, 99 % ee, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,R)-1,2-Di(2-pyridyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride |
| Notas del porcentaje del ensayo | ee 99% |
| Cantidad | 250 mg |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.2 |
| Porcentaje de pureza | 95% |