Learn More
Diclorhidrato de (R,R)-1,2-di(1-naftil)-1,2-etanodiamina, 95 %, 99 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 11301889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11301889 1 g 1 g
15477535 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25989.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1055301-17-1
Fórmula molecular C22H22Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 385.332
Número MDL MFCD09265310
Clave InChI SHNGCXWOHADIKG-XZHZQXPNSA-N
Sinónimo r,r-bis-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-bis-4-methoxyphenyl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 1-naphthyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, r,r-1,2-di 1-naphthyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1r,2r-1,2-bis naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-di 1-naphthyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
PubChem CID 45925673
Nombre IUPAC (1R,2R)-1,2-dinaftalen-1-iletano-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(C(C3=CC=CC4=CC=CC=C43)N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-1,2-Di(1-naphthyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.35
Porcentaje de pureza 95%