Learn More
Diclorhidrato de (R,R)-1,2-bis(4-hidroxifenil)-1,2-etanodiamina, 95 %, 99 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 15405105
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15405105 250 mg 250 miligramos
11361869 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15405105
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25982.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1055301-14-8
Fórmula molecular C14H18Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 317.21
Número MDL MFCD09265306
Clave InChI WSCIOLVKHQOSNF-KFWOVWKUSA-N
Sinónimo 1r,2r---1,2-bis 4-hydroxyphenyl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 4-hydroxyphenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 4-hydroxyphenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee, 4-1r,2r-1,2-diamino-2-4-hydroxyphenyl ethyl phenol dihydrochloride
PubChem CID 45925683
Nombre IUPAC 4-[(1R,2R)-1,2-diamino-2-(4-hidroxifenil)etil]fenol; diclorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(C2=CC=C(C=C2)O)N)N)O.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-1,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.23
Porcentaje de pureza 95%