Learn More
Diclorhidrato de (R,R)-1,2-bis(4-fluorofenil)-1,2-etanodiamina, 95 %, 99 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 15455095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455095 250 mg 250 miligramos
11445770 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455095 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25976.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1055301-10-4
Fórmula molecular C14H16Cl2F2N2
Peso molecular (g/mol) 321.193
Número MDL MFCD09265298
Clave InChI ILMQMKZMXREKBI-KFWOVWKUSA-N
Sinónimo r,r-bis-4-fluorophenyl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 4-fluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1r,2r-1,2-bis 4-fluorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 4-fluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
PubChem CID 45925687
Nombre IUPAC (1R,2R)-1,2-bis(4-fluorofenil)etano-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(C2=CC=C(C=C2)F)N)N)F.Cl.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material (R,R)-1,2-Bis(4-fluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Punto de fusión 200°C
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Cantidad 250 mg
Rotación óptica 41° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.21
Porcentaje de pureza 95%