Learn More
Diclorhidrato de (R,R)-1,2-bis(2-clorofenil)-1,2-etanodiamina, 95 %, 99 % ee, Thermo Scientific™
Product Code. 15475105
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15475105 250 mg 250 miligramos
11321889 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15475105 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H25990.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1055301-16-0
Fórmula molecular C14H16Cl4N2
Peso molecular (g/mol) 354.10
Número MDL MFCD09265294,MFCD09953699
Clave InChI YXGVUHANCVCDJJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r,r-bis-2-chlorophenyl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2-chlorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1r,2r-1,2-bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2-chlorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
PubChem CID 73995086
Nombre IUPAC 1,2-bis(2-chlorophenyl)ethane-1,2-diamine dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.NC(C(N)C1=CC=CC=C1Cl)C1=CC=CC=C1Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material (R,R)-1,2-Bis(2-chlorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.12
Porcentaje de pureza 95%