Learn More
Diclorhidrato de (R,R)-(+)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)-1,2-etanodiamina (contiene 10-20 % de peso de mono HCl), 95 %, 99 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 15465095
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15465095
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25977.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1055301-07-9
Fórmula molecular C14H8Cl2F10N2
Peso molecular (g/mol) 465.12
Número MDL MFCD09265309,MFCD09953690
Clave InChI JXHUHXWIKZGKIE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1r,2r-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2,3,4,5-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee, r,r-+-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride cont. 10-20wt% mono hcl
PubChem CID 73995081
Nombre IUPAC (1R,2R)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)etano-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES Cl.Cl.NC(C(N)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,R)-(+)-1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Punto de fusión >200°C
Notas del porcentaje del ensayo 99 % ee, (contiene de 10 a 20 % de peso mono HCl)
Cantidad 250 mg
Rotación óptica +28° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.13
Porcentaje de pureza 95%