Learn More
(R)-Quizalofop-tefuryl, TRC
Código de producto. 30134997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134997 25 mg 25 miligramos
30138218 100 mg 100 miligramos
30004510 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ82610525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 200509-41-7
Fórmula molecular C22 H21 Cl N2 O5
Peso molecular (g/mol) 428.87
Sinónimo C 4874, Pantera, Pantera 45EC, Quizalofop P tefuryl, Quizalofop-P-tefuryl, UBI-C 4874, Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester, (2R)- (9CI, ACI)
Nombre IUPAC oxolan-2-ilmetil (2R)-2-[4-(6-cloroquinoxalina-2-il)oxifenoxi]propanoato
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCC4CCCO4
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Pantera
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H21ClN2O5/c1-14(22(26)28-13-18-3-2-10-27-18)29-16-5-7-17(8-6-16)30-21-12-24-20-11-15(23)4-9-19(20)25-21/h4-9,11-12,14,18H,2-3,10,13H2,1H3/t14-,18?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1139
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.