Learn More
(R)-Quizalofop Ethyl, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quizalofop-P-ethyl |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/t12-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.0877 |