Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 851 for Human BCHE
Código de producto. 18721867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18721867 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 18721867 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 11.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
For use with catalog number DBCHE0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Butyrylcholinesterase (BCHE)
ID de gen (Entrez) 590
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human