Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1005 for Human CCL7/MCP-3
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Analitos detectables | CCL7, MCP-3, MARC |
| ID de gen (Entrez) | 6354 |
| Indicaciones | Control |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 1 unidad |
| Fuente | Human |