Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 813 for Human HS PlGF
Código de producto. 30001853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001853 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001853 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
For use with catalog number HSPG00
Quantikine™ Immunoassay Control Set 813 is designed for use as a quantitative control to determine cytokine concentrations in biological fluids.
  • Composition: Recombinant human cytokines in diluted porcine serum with preservatives
  • Format: Lyophilized
  • Storage: 2°C to 8°C
  • Compatibility: For use with Human HS PlGF Quantikine™ kits (catalog number HSPG00)
  • Application: Quantitative control for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables PlGF
Tipo de muestra Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control
ID de gen (Entrez) 5228
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Formulario Lyophilized