Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 804 for Human Leptin R
Código de producto. 30001949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001949 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001949 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
For use with catalog number DOBR00
Quantikine Immunoassay Control Set 804 for Human Leptin R is designed for research use only.
  • Applications: ELISA, Control.
  • Species Reactivity: Human.
  • Contains: ProClin 300.
  • Storage: Store unreconstituted controls at 2°C to 8°C.
  • Stability: Unreconstituted controls are stable for at least 6 months from the date of receipt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Leptin R
Tipo Immunoassay Control
ID de gen (Entrez) 3953
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Formulario Lyophilized