Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1063 for Human Nectin-4
Código de producto. 18771029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18771029 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 18771029 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 11.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
For use with catalog number DNEC40
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Nectin-4
ID de gen (Entrez) 81607
Indicaciones Control
Cantidad 1 unidad
Fuente Human