Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 787 for Human TFF3
Código de producto. 30001874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001874 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001874 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
For use with catalog number DTFF30
Quantikine Immunoassay Control Set 787 is designed for use as quantitative controls for the determination of human TFF3 concentrations in biological fluids.
  • Analyte: Recombinant human TFF3
  • Format: Lyophilized
  • Composition: Diluted porcine serum with preservatives
  • Intended Use: Quantitative controls for use with R and D System™ Quantikine™ kits
  • Storage: Store unopened product at 2°C to 8°C
  • Usage: Reconstitute with deionized or distilled water as indicated on the product datasheet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables TFF3
Tipo de muestra Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control
ID de gen (Entrez) 7033
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Formulario Lyophilized