Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 786 for Human Cyr61/CCN1
Código de producto. 18481990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18481990 1 unidad 1 set
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18481990 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC73
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / 1 sets
    Ahorro 11.55€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
For use with catalog number DCYR10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Cyr61 (CCN1)
ID de gen (Entrez) 3491
Indicaciones Control
Cantidad 1 unidad
Fuente Human