Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 689 for Human Fetuin A
Código de producto. 30001869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001869 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001869 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC90
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 11.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
For use with catalog number DFTA00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Fetuin A/AHSG
ID de gen (Entrez) 197
Indicaciones Control
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.