Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 653 for Human Galectin-1
Código de producto. 30001924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001924 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001924 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC94
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
For use with catalog number DGAL10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Galectin-1
ID de gen (Entrez) 3956
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human