Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 934 for Human IL-15
Código de producto. 30001857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001857 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001857 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC26
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 11.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
For use with catalog numbers D1500, S1500, PD1500
For use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids. Concentrations have been assigned using R&D Systems’ Quantikine kits. Controls are prepared in diluted porcine serum with preservatives. They contain recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations. Controls are supplied lyophilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Analitos detectables IL-15
ID de gen (Entrez) 3600
Indicaciones Control
Cantidad 1 unidad
Fuente Human