Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1171 for Human CD163
Código de producto. 30001905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
30001905 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001905 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC61
For use with catalog number DC1630
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables CD163
ID de gen (Entrez) 9332
Indicaciones Control
Cantidad 1 unidad
Fuente Human