Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 402 for Human Fas Ligand
Código de producto. 30001861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001861 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001861 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC89
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    193.20€ / paquete de 1
    Ahorro 11.80€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with catalog number DFL00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Fas Ligand/TNFSF6
ID de gen (Entrez) 356
Indicaciones Control
Cantidad 1 unidad
Fuente Human