Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Group 9
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Analitos detectables | AgRP, Carbonic Anhydrase IX, CD23/Fc epsilon RII, FGF-19, Galectin-3, IL-19, TIM-1, KIM-1, HAVCR, TIMP-4, VEGF-C |
| Indicaciones | Control |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 1 unidad |
| Fuente | Human |