Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Group 10
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Analitos detectables | High Sensitivity IL-1 beta, IL-4, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 p70, FGF basic, GM-CSF, TNF-alpha |
| Indicaciones | Control |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 1 unidad |
| Fuente | Human |